주요 문서
SY3H94E1CBCB
Synthonix Corporation
n-Octadecylzinc bromide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
398.79
MDL number:
Iupac Name
bromo(octadecyl)zinc
Inchi Code
1S/C18H37.BrH.Zn/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JQNWQGPXQZOWEP-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73289.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)