주요 문서
SY3H94E1CBBD
Synthonix Corporation
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)zinc bromide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.4
MDL number:
Iupac Name
(4-(trifluoromethyl)phenyl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C7H4F3.BrH.Zn/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AGVOIZZQJCUEOL-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73104.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)