주요 문서
SY3H94E1CB36
Synthonix Corporation
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.46
MDL number:
Iupac Name
bromo[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]zinc
Inchi Code
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73216.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)