주요 문서
SY3H94E1CB1C
Synthonix Corporation
3,5-Difluorophenylzinc bromide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.38
MDL number:
Iupac Name
bromo(3,5-difluorophenyl)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YZASGIRQZDSRKZ-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73186.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)