주요 문서
SY3H94E1CAE0
Synthonix Corporation
4-Chloro-3-fluorophenylzinc iodide, 0.50 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
321.84
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C6H3ClF.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PNEBEOHSZPQLJH-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73228.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)