주요 문서
SY3H8D526B6A
Synthonix Corporation
6-Fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.09
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydro-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2FN3O/c6-4-2-8-5(10)3(1-7)9-4/h2H,(H,8,10)
InChI key
LJZHACRGZWYTAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66232.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66232.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)