주요 문서
SY3H7CF2B447
Synthonix Corporation
2-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-4-2-1-3-6(7)8-10-5-11-12-8/h1-5H,9H2,(H,10,11,12)
InChI key
NYMHNGVJCDTDPP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63661.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63661.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)