주요 문서
SY3H7CF2B28D
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.67
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO3/c1-16-10-5-3-4-7-8(13)6-9(12(15)17-2)14-11(7)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
PJTUWNXMLLXTKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64018.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64018.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)