주요 문서
SY3H7CF2B28B
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylsulfonyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.24
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO3S/c1-13-8-3-4-9(14(2,11)12)7(5-8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI key
KXFZZKCKFBRBLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64005.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64005.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)