주요 문서
SY3H7CF2B27F
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-14-9(13)5-2-6(4-11)8(12)7(10)3-5/h2-4,12H,1H3
InChI key
XHKGRKFKESLQFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63904.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63904.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)