주요 문서
SY3H7CF2B237
Synthonix Corporation
Methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.94
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrCl2O2/c1-13-8(12)7-5(10)2-4(9)3-6(7)11/h2-3H,1H3
InChI key
JEOFIYOVYSTDJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63449.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63449.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)