주요 문서
SY3H7CF2B17A
Synthonix Corporation
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.2
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-phenylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C10H11N/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
PGQTYXFMSZUGOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62343.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62343.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)