주요 문서
SY3H7CF2AF11
Synthonix Corporation
2-Ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.27
MDL number:
Iupac Name
2-ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-2-10-9(7-12)8-5-3-4-6-11(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
UWJLUCSEPRXAGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63974.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63974.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)