주요 문서
SY3H7CF2AEEF
Synthonix Corporation
Ethyl 5-methyl-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-5-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(12)6-7(11)10-5(2)4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LZJZHTZAUNNQGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63363.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63363.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)