주요 문서
SY3H7CF29136
Synthonix Corporation
4-(Difluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.11
MDL number:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3F2N3/c7-6(8)4-1-2-10-5(3-9)11-4/h1-2,6H
InChI key
VBGDEFRFUQRWLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63824.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63824.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)