주요 문서
SY3H7CF2901D
Synthonix Corporation
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.59
MDL number:
Iupac Name
5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-7-2-1-3-8-10-6(5-12)4-11(7)8/h1-5H
InChI key
YVSSFFSMLCEHFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63625.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63625.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)