주요 문서
SY3H7CF28FBF
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.46
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-5-2-3(10)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
XEKLXXFYOXTQJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63470.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63470.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)