주요 문서
SY3H7CF28F9C
Synthonix Corporation
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.3
MDL number:
Iupac Name
(4aR,7aS)-4-benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-4-11(5-3-1)10-15-6-7-16-13-9-14-8-12(13)15/h1-5,12-14H,6-10H2/t12-,13+/m1/s1
InChI key
GXVSLYAKJGKRCK-OLZOCXBDSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69826.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69826.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)