주요 문서
SY3H7CF28EA1
Synthonix Corporation
tert-Butyl (3-bromo-5-iodophenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
398.04
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-5-iodophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H13BrINO2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-5-7(12)4-8(13)6-9/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
KQAOZWJVDKYOEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63855.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63855.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)