주요 문서
SY3H7CF28E9D
Synthonix Corporation
(4-Bromopyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.5
MDL number:
Iupac Name
(4-bromopyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8;/h1-2,4H,3,8H2;1H
InChI key
CXXQVLQIIXARMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63849.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63849.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)