주요 문서
SY3H7CF28E3B
Synthonix Corporation
6-Benzylpyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.23
MDL number:
Iupac Name
6-benzylpyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c14-12-7-6-11(13-9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,14H,8H2
InChI key
SSMQDOOSQWULCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63773.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63773.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)