주요 문서
SY3H7CF28D44
Synthonix Corporation
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
MDL number:
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C5H11N3O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4,6H2,(H,7,9)
InChI key
PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3994.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3994.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)