주요 문서
SY3H7CF28C21
Synthonix Corporation
(3-Amino-4-bromophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
Iupac Name
(3-amino-4-bromophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4,9H2
InChI key
VJLXWTVCZAXNHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63987.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63987.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)