주요 문서
SY3H6E416CC7
Synthonix Corporation
7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.14
MDL number:
Iupac Name
7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NO/c8-4-5-3-6-1-2-7(5)9-6/h1-2,5-7H,3H2
InChI key
AHQSHUPQQYFVER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62990.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62990.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)