주요 문서
SY3H6E416B49
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.59
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3N.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4;/h1-3,10H2;1H
InChI key
SZJRBVKLWBBKBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61880.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)