주요 문서
SY3H6E416AF2
Synthonix Corporation
N-[(2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.31
MDL number:
Iupac Name
N-[(2R)-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-3-14(16)15-11-7-8-12-10(9-11)5-4-6-13(12)17-2/h4-6,11H,3,7-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t11-/m1/s1
InChI key
SAEUBVASPHMFGN-LLVKDONJSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61111.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61111.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)