주요 문서
SY3H6E416ABC
Synthonix Corporation
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.55
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO.ClH/c5-4(6,7)9-3-1-8-2-3;/h3,8H,1-2H2;1H
InChI key
YCYRDLVOIFKGNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60371.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60371.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)