주요 문서
SY3H6E416A5D
Synthonix Corporation
4-(trifluoromethoxy)cyclohexanecarboxylic acid (cis/trans)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.17
MDL number:
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
QGMWMYHMLLIPMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17709.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17709.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)