주요 문서
SY3H6E416843
Synthonix Corporation
(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.05
MDL number:
Iupac Name
4-(1-piperazinyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2/c14-11(15)9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12,14-15H,5-8H2
InChI key
WEKCEGUGFNLQIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62664.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/62664.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)