주요 문서
SY3H6E4158CB
Synthonix Corporation
3-(1-Methylpropyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.23
MDL number:
Iupac Name
3-sec-butylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-3-7(2)8-4-5-9-6-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
AEDQACYVUCFJMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/69776.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69776.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)