주요 문서
SY3H6E4156F6
Synthonix Corporation
trans-Methyl 2-[4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
MDL number:
Iupac Name
methyl [4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexyl]acetate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-18-15(17)10-11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,11-12,16H,2-5,10H2,1H3/t11-,12-
InChI key
WTNQUMAHFJRBGX-HAQNSBGRSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66009.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66009.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)