주요 문서
SY3H6E415673
Synthonix Corporation
(5-Methyl-1-trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
354.45
MDL number:
Iupac Name
(5-methyl-1-trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C24H22N2O/c1-19-23(17-27)25-18-26(19)24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-16,18,27H,17H2,1H3
InChI key
CVSNQZVXFMLQBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65095.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65095.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)