주요 문서
SY3H6E4149A3
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-12-9(11)5-2-7-8(3-6(5)10)14-4-13-7/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
OOWBNMSDTXJYGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62000.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62000.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)