주요 문서
SY3H6E414931
Synthonix Corporation
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.14
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N3O2/c1-11-6-5(13(14)15)2-4(3-12-6)7(8,9)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
UFFBYIGPCGICNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61292.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61292.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)