주요 문서
SY3H6E414898
Synthonix Corporation
methyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-6(9)7-2-5(7)3-8-4-7;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
IZYNHGVKCYWCAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20319.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20319.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)