주요 문서
SY3H6E414889
Synthonix Corporation
methyl 3-(azetidin-3-yl)benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.69
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(3-azetidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-11(13)9-4-2-3-8(5-9)10-6-12-7-10;/h2-5,10,12H,6-7H2,1H3;1H
InChI key
CKDRBGKPHJFAQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17415.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17415.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)