주요 문서
SY3H6E41484B
Synthonix Corporation
(5-Iodo-2-methylphenyl)(5-phenylthiophen-2-yl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
404.27
MDL number:
Iupac Name
(5-iodo-2-methylphenyl)(5-phenylthiophen-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H13IOS/c1-12-7-8-14(19)11-15(12)18(20)17-10-9-16(21-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3
InChI key
SVKDOCSCNPQPLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66667.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66667.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)