주요 문서
SY3H6E4146FA
Synthonix Corporation
2-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.16
MDL number:
Iupac Name
2-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C18H20BFO3/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)13-5-9-15(10-6-13)21-16-11-7-14(20)8-12-16/h5-12H,1-4H3
InChI key
KAYPYEFNCGPLIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69737.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69737.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)