주요 문서
SY3H6E414665
Synthonix Corporation
(6-Fluoropyridin-2-yl)-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
Iupac Name
(6-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChI key
OWTCZNAMUJIMOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67771.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67771.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)