주요 문서
SY3H6E414653
Synthonix Corporation
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
IYKWCHKBOKMSGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67155.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67155.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)