주요 문서
SY3H6E413341
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3-nitrophenyl pivalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.22
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl pivalate
Inchi Code
1S/C11H12FNO4/c1-11(2,3)10(14)17-7-4-5-8(12)9(6-7)13(15)16/h4-6H,1-3H3
InChI key
JZHPBVPEPYHRLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65915.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65915.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)