주요 문서
SY3H6E4132EF
Synthonix Corporation
5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.14
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H7FO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
PAVTXINZFWRQOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62598.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62598.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)