주요 문서
SY3H6E41322F
Synthonix Corporation
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.57
MDL number:
Iupac Name
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FN.ClH/c5-4(3-6)1-2-4;/h1-3,6H2;1H
InChI key
CJNXPJIBUMQIEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60284.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60284.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)