주요 문서
SY3H6E413218
Synthonix Corporation
4-Dimethylamino-o-tolualdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
Iupac Name
4-(dimethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-6-10(11(2)3)5-4-9(8)7-12/h4-7H,1-3H3
InChI key
XZWMCPUAUNHGPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67269.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67269.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)