주요 문서
SY3H6E413203
Synthonix Corporation
Ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)8-6-7-4-3-5-9(13)10(7)12-8/h6,12H,2-5H2,1H3
InChI key
FRUNPDDVIUSYEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69361.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69361.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)