주요 문서
SY3H6E413192
Synthonix Corporation
Ethyl 1,8-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydroimidazo[1,2-a]quinoxaline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.3
MDL number:
Iupac Name
ethyl 1,8-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydroimidazo[1,2-a]quinoxaline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H15N3O3/c1-4-21-15(20)12-9(3)18-11-7-8(2)5-6-10(11)16-14(19)13(18)17-12/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,16,19)
InChI key
BVPLEJDDLMHQKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66284.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66284.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)