주요 문서
SY3H6E41308D
Synthonix Corporation
7-Ethoxy-4-hydroxy-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.22
MDL number:
Iupac Name
7-ethoxy-4-hydroxy-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O4/c1-2-19-11-4-9-8(3-10(11)15(17)18)12(16)7(5-13)6-14-9/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,14,16)
InChI key
YWXULSPHZDNVAN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64186.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64186.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)