주요 문서
SY3H6E41306B
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
354.97
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrIO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
JWUQSSZXGVRFDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63027.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63027.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)