주요 문서
SY3H6E412F8C
Synthonix Corporation
5'-O-(4,4-Dimethoxytrityl)-N-[[4-(tert-butyl)phenoxy]acetyl]-2'-O-methylcytidine-3'-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
950.08
MDL number:
Iupac Name
(2R,3R,4R,5R)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(4-(2-(4-(tert-butyl)phenoxy)acetamido)-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
Inchi Code
1S/C52H64N5O10P/c1-35(2)57(36(3)4)68(65-32-14-30-53)67-47-44(33-64-52(38-15-12-11-13-16-38,39-19-23-41(60-8)24-20-39)40-21-25-42(61-9)26-22-40)66-49(48(47)62-10)56-31-29-45(55-50(56)59)54-46(58)34-63-43-27-17-37(18-28-43)51(5,6)7/h11-13,15-29,31,35-36,44,47-49H,14,32-34H2,1-10H3,(H,54,55,58,59)/t44-,47-,48-,49-,68?/m1/s1
InChI key
JRJMGDLRRSEUHM-MVHRPHEDSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69141.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69141.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)