주요 문서
SY3H6E412401
Synthonix Corporation
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
(2Z)-3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-11(13)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-14-10/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)/b4-2-
InChI key
KNKNRFWCOVWKHJ-RQOWECAXSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67092.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67092.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)